Learn More
3-Amino-1-Propanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11406236
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75.111 g/mol
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1-Propanol wird bei der Herstellung von anionischen Emulgatoren, nichtionischen Polyethylenemulsionen eingesetzt. Seine Salze wie Hydrochlorid, Nitrat, Sulfat, Phosphat werden für die ausgewogene Härtungswirkung mit ausgewählten Textilkunststoffen eingesetzt. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Beta-Lactam-Antibiotika, Feuchthaltemitteln für Lebensmittel und Kosmetika verwendet. Es wirkt als Korrosionshemmer und findet Anwendung in der Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxidgas.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-87-6
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.111
MDL-Nummer MFCD00008223
InChI-Schlüssel WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
PubChem CID 9086
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1-ol
SMILES C(CN)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-propanol
Schmelzpunkt 11°C
Dichte 0.983
Siedepunkt 184°C to 187°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.461
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 741855
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone and chloroform.
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.