Learn More
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15456677
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884495-03-8
Summenformel C5H4BrFN2
Molekulargewicht (g/mol) 191.00
MDL-Nummer MFCD05662413
InChI-Schlüssel QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
PubChem CID 40427367
IUPAC-Name 2-Brom-5-Fluorpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC(F)=CN=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 5 g
Formelmasse 191
Reinheit (%) 97%