Learn More
3-Amino-2-Cyclohexen-1-on, 98 % (Trockengew.), kann bis zu 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7081476
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5220-49-5 | C6H9NO | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5220-49-5
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD00013783
InChI-Schlüssel ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC-Name 3-Aminocyclohex-2-en-1-on
SMILES NC1=CC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Schmelzpunkt 128°C to 133°C (dried)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)
Menge 1 g
Beilstein 471354
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) kann bis zu 5% Wasser enthalten