Learn More
3-Amino-4-Brom-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11454483
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16461-94-2
Summenformel C3H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 161.99
MDL-Nummer MFCD00082728
InChI-Schlüssel OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
PubChem CID 140079
IUPAC-Name 4-Brom-1H-pyrazol-5-amin
SMILES C1=NNC(=C1Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 1617109
Formelmasse 161.99
Reinheit (%) 97%