Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11474553
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7450-57-9
Summenformel C7H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.168
MDL-Nummer MFCD00017068
InChI-Schlüssel KNKNIBYXWQUDIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxybenzhydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzhydrazide, 4-???-2-aminophenol, #, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxybenzoyl hydrazine, benzoic acid,3-amino-4-hydroxy-, hydrazide, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 585879
IUPAC-Name 3-amino-4-hydroxybenzohydrazid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 250°C to 252°C
Menge 5 g
Beilstein 6503217
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 98%