Learn More
3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11413467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66472-86-4
Summenformel C12H18B2N2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 371.96
MDL-Nummer MFCD00013111
InChI-Schlüssel UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
PubChem CID 16211139
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 8094151
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 185.98
Reinheit (%) ≥98%