Learn More
3-Benzyloxy-5-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7035002
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850589-56-9
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.04
MDL-Nummer MFCD07363782
InChI-Schlüssel QQOFKMPPQQMUDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-benzyloxy-5-fluoro benzeneboronic acid, 3-phenylmethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-benzyloxy-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-phenylmethoxy phenyl, b-3-fluoro-5-phenylmethoxy phenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-fluoro-5-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 44558161
IUPAC-Name [3-(benzyloxy)-5-fluorophenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 156°C to 162°C
Menge 250 mg
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 98%