Learn More
3-Brom-2,6-dimethoxybenzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10568263
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 73219-89-3
Summenformel C9H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.071
MDL-Nummer MFCD00052933
InChI-Schlüssel CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 97%