Learn More
3-Bromfuran, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3777624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
2.50 Milliliter
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22037-28-1
Summenformel C4H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
MDL-Nummer MFCD00005347
InChI-Schlüssel LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC-Name 3-Bromfuran
SMILES BrC1=COC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuran
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6350g/mL
Siedepunkt 103.0°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980
Menge 2.5 mL
Relative Dichte 1.635
Stabilisator copper
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.