Learn More
3Brompropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
22.61 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 590-92-1 |
---|---|
Summenformel | C3H5BrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.98 |
MDL-Nummer | MFCD00002763 |
InChI-Schlüssel | DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r |
PubChem CID | 11553 |
IUPAC-Name | 3-Brompropansäure |
SMILES | OC(=O)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10781921
|
Thermo Scientific Acros
325770100 |
10 g | Glasflasche |
22.61 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10023900
|
Thermo Scientific Acros
325771000 |
100 g | Kunststoffflasche |
47.94 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10657694
|
Thermo Scientific Acros
325775000 |
500 g | Kunststoffflasche |
180.90 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
590-92-1 | |
152.98 | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
11553 | |
OC(=O)CCBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00002763 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
3-Brompropansäure |
Spezifikation
3-Bromopropionic acid | |
96.0 | |
57°C to 63°C | |
140°C to 142°C (45.0 mmHg) | |
Echt | |
C3H5BrO2 | |
MFCD00002763 | |
15, 1444 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene | |
OC(=O)CCBr | |
152.98 | |
152.98 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
590-92-1 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
65°C | |
96% min. (HPLC) | |
BrCH2CH2CO2H | |
02, 256 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brompropansäure | |
11553 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-694-1
- 3-Bromopropionic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Bromopropionic acid