Learn More
3-Carboxy-4-Methoxybenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7035291
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913836-12-1
Summenformel C8H9BO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.965
MDL-Nummer MFCD06203322
InChI-Schlüssel YZKWFWNYFKBAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-methoxyphenylboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, benzoicacid, 5-borono-2-methoxy-9ci, 3-carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-methoxy, acmc-209raw, ksc486i0n, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 44119154
IUPAC-Name 5-Bor-2-methoxybenzoesäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 176°C to 177°C
Menge 250 mg
Formelmasse 195.97
Reinheit (%) 98%