Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4903-09-7 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
39.50 € - 136.24 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4903-09-7 |
---|---|
Summenformel | C8H7ClO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.6 |
MDL-Nummer | MFCD00016601 |
InChI-Schlüssel | WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid |
PubChem CID | 21059 |
IUPAC-Name | 3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd |
SMILES | COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10853381
|
Thermo Scientific Acros
435310010 |
1 g | Glasflasche | N/A | |||||
10077979
|
Thermo Scientific Acros
435310050 |
5 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4903-09-7 | |
170.6 | |
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
21059 | |
COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl |
C8H7ClO2 | |
MFCD00016601 | |
ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid | |
3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd |
Spezifikation
3-chloro-4-methoxybenzaldehyde | |
96.0 | |
54°C to 56°C | |
128°C (5.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
MFCD00016601 | |
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd | |
21059 | |
97% |
4903-09-7 | |
100.0 | |
Braun bis Weiß | |
Authentic | |
C8H7ClO2 | |
ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid | |
COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl | |
170.6 | |
170.6 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 225-532-2
- 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.