Learn More
3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
Siedepunkt | 50°C to 51°C (4 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 181.55 |
Reinheit (%) | 97% |