Learn More
3-Chlor-N,N-Dimethylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
52.86 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6848-13-1
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD00018456
InChI-Schlüssel CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
IUPAC-Name 3-Chlor-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352586
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08563.06
5 g
52.86 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11362586
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08563.14
25 g
180.90 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann verwendet werden, um3-(3-dimethylamino-phenyl)-Acrylsäure-Butylester bei der Temperatur von 140 °C in Gegenwart von Reagenz Na2CO3 und Lösungsmittel N,N-dimethyl-acetamid mit der Reaktionszeit von 20 Stunden zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6848-13-1
155.625
CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
23285
CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
C8H10ClN
MFCD00018456
n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
3-Chlor-N,N-dimethylanilin
Spezifikation
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
230°C to 232°C
1.576
UN2810
n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-N,N-dimethylanilin
23285
95%
6848-13-1
C8H10ClN
MFCD00018456
2206152
Not miscible or difficult to mix in water.
CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
155.625
155.63
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIfTIG, FLÜSSIGKEITEN, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 229-935-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chloro-N,N-dimethylaniline