Learn More
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-Carbonsäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride |
Schmelzpunkt | 111°C to 114°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1309703 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 231.1 |
Reinheit (%) | 95% |