Learn More
(3-Chloropropyl)Trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 181°C to 183°C |
Chemischer Name oder Material | (3-Chloropropyl)trichlorosilane |
Menge | 25 g |
Summenformel | C3H6Cl4Si |
Strukturformel | Cl(CH2)3SiCl3 |
UN-Nummer | UN2987 |
Beilstein | 1737851 |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Synonym | 3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane |
InChI-Schlüssel | OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N |