Learn More
(3-Chloropropyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11371587
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 2344-83-4 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Chloropropyl)trimethylsilan zur Herstellung von: 8-(3-Trimethylsilylpropoxy)chinolon unter katalytischen Phasentransferbedingungen, 5-Trimethylsilyl-pentanol, N-(trimethylsilylalkyl)diamin.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2344-83-4
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
MDL-Nummer MFCD00045299
InChI-Schlüssel QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane
PubChem CID 75362
IUPAC-Name 3-Chlorpropyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CCCCl
Spezifikation
Siedepunkt 150°C to 152°C
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trimethylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1732625
Flammpunkt 49°C (120°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.432
Dichte 0.879