Learn More
3-Chloropyridin-4 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15469637
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-98-4
Summenformel C5H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.36
MDL-Nummer MFCD03425942
InChI-Schlüssel JLIHQPWLAOYTRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-pyridineboronic acid, 3-chloropyridin-4-yl boronic acid, 3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-4-pyridyl boronic acid, 4-borono-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-pyridinyl, 3-chloropyridine-4-boronic acid hydrate, acmc-209k4r, 3-chloropyridine-4-boronic acid,
PubChem CID 3861877
IUPAC-Name (3-Chlorpyridin-4-yl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.37
Reinheit (%) 96%