Learn More
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10553022
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-74-3
Summenformel C7H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 137.19
MDL-Nummer MFCD00067984
InChI-Schlüssel YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC-Name 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%