Learn More
3-Ethoxy-2-Cyclohexen-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11402337
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on ist ein nützliches Zwischenprodukt zur Herstellung von 3-Alkyl- oder Aryl-2-cyclohexen-1-on durch Zugabe von metallorganischen Reagenzien und anschließende Hydrolyse. Es unterstützt die kinetische Enolatbildung (LDA), wobei die Alkylierung an der 6-Position auftritt, dem kinetischen Stork-Danheiser-Alkylierungsverfahren, das in der alicyclischen Synthese ausgiebig genutzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5323-87-5
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001580
InChI-Schlüssel JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC-Name 3-Ethoxycyclohex-2-en-1-on
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Dichte 1.04
Siedepunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.506
Menge 250 g
Beilstein 2042049
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 99%