Learn More
3-Fluor-5 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15419507
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609807-25-2
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD07363780
InChI-Schlüssel MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 2763243
IUPAC-Name (3-Fluor-5-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%