Learn More
3-Indoxylsulfat-Kaliumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Indoxyl sulfate potassium salt |
Schmelzpunkt | 165°C (decomposition) |
Menge | 0.25 g |
Beilstein | 3921324 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 251.31 |
Reinheit (%) | 97% |