Learn More
3-Methyl-2-Cyclohexen-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3758366 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-18-6
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00001581
InChI-Schlüssel IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC-Name 3-Methylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -21°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 199.0°C to 200.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H7(=O)
Brechungsindex 1.4935 to 1.4955
Menge 1 g
Beilstein 07, 54
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one