Learn More
3-Methyl-2-Cyclopenten-1-on, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10317870
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2758-18-1
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
InChI-Schlüssel CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
IUPAC-Name 3-Methylcyclopent-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Schmelzpunkt 3.0°C to 5.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 74.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C5H5(=O)
Brechungsindex 1.4870 to 1.4900
Menge 50 g
Beilstein 07,I,46
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.