Learn More
3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 216°C to 220°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5830 to 1.585 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.