Learn More
3-Oxocyclobutanecarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7056036
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische, organische Synthese und organische Leuchtdioden (OLED).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23761-23-1
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00100900
InChI-Schlüssel IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
IUPAC-Name 3-Oxocyclobutan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 69°C to 70°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 2078401
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest