Learn More
3-Pyridinacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7028399
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 3724-16-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3724-16-1
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD08236789
InChI-Schlüssel YDHIMEXEGOCNHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl acetamide, 3-pyridineacetamide, pyridine-3-acetamide, 2-3-pyridyl acetamide, 2-pyridine-3-yl-acetamide, 3-pyridine acetamide, 3-pyridylacetamide, acmc-1cs2v, 2-3-pyridinyl acetamide, 2-pyridin-3-yl acetamid
PubChem CID 564767
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-ylacetamid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridineacetamide
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Dichte 1.17
Menge 5 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%