Learn More
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7036681
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190771-22-3
Summenformel C12H13NSi
Molekulargewicht (g/mol) 199.328
MDL-Nummer MFCD09260494
InChI-Schlüssel QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, benzonitrile,3-2-trimethylsilyl ethynyl, benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl, 3-trimethylsilanylethynylbenzonitrile, 3-trimethylsilanylethynyl-benzonitrile
PubChem CID 22570318
IUPAC-Name 3-(2-Trimethylsilylethynyl)benzonitril
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Menge 250 mg
Formelmasse 199.33
Reinheit (%) 97%