Learn More
Sampling Systems™ Mikrospatel aus Edelstahl 316
Sampling Systems™ Mikrospatel aus Edelstahl 316 eignen sich ideal für die Probenahme oder das Dispensieren kleiner Pulvermengen.
Marke:  Sampling Systems™ A106-20
Artikelnummer. 15839581
  • 40.15 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Für Probenahmen von Pulvern
  • Nutfrei
  • Glänzend polierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Mikrospatel
12 mm
175 mm
40 mm