Learn More
3H,5H-Octamethyltetrasiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11333856
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 16066-09-4 | C8H24O3Si4 | 280.617 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16066-09-4
Summenformel C8H24O3Si4
Molekulargewicht (g/mol) 280.617
MDL-Nummer MFCD00053664
InChI-Schlüssel OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
PubChem CID 6327318
IUPAC-Name Methyl-[methyl(trimethylsilyloxy)-$l^{3}-silanyl]oxy-trimethylsilyloxysilizium
SMILES C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 169°C
Chemischer Name oder Material 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
Menge 5 g
Flammpunkt 78°C (172°F)
Formelmasse 282.64
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.386
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.863