Learn More
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)Benzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3110493
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 160068-88-2
Summenformel C10H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.005
MDL-Nummer MFCD04039026
InChI-Schlüssel AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
IUPAC-Name 4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190
Reinheit (%) 97%