Learn More
4-(1-Naphthyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15499447
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870774-25-7
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.088
MDL-Nummer MFCD08669639
InChI-Schlüssel BQHVXFQXTOIMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 4-1-naphthyl phenylboronic acid, 4-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 4-1-naphthyl benzeneboronic acid, 4-naphthalen-1-yl phenylboronicacid, boronic acid, 4-1-naphthalenyl phenyl, 4-1-naphthyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44119399
IUPAC-Name (4-Naphthalen-1-ylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 97%