Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-benzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10443204
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 160388-53-4
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD07186451
InChI-Schlüssel ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6484268
IUPAC-Name 4-(Pyrazol-1-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%