Learn More
Memmert™ 4-20 mA-Stromschleifenschnittstellentemperatur 0-260 °C eines Pt100 in Kammer, für Uf260Ts
Memmert™ Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ UF260TSV6
Artikelnummer. 16354157
  • 451.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • 4 bis 20 mA Stromschleifenschnittstelle
  • Temperatur eines Pt100-Sensors, der für die externe Temperaturüberwachung flexibel in der Kammer positioniert ist
Spezifikation
Spezifikation
Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Stromschleifenschnittstelle
4 bis 20 mA