Learn More
4-(3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-yl)-N-Methylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10265504
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 937796-07-1
Summenformel C13H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 215.30
MDL-Nummer MFCD08572134
InChI-Schlüssel WVGUCDIRMDWHNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-n-methylbenzylamine, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methyl methylamine, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzyl-methylamine, 3,5-dimethyl-1-4-methylamino methyl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethylamine
PubChem CID 16640535
IUPAC-Name 1-[4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)phenyl]-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.3
Reinheit (%) 95%