Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
54.70 € - 132.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 910037-04-6 |
---|---|
Summenformel | C13H22N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.332 |
MDL-Nummer | MFCD09064994 |
InChI-Schlüssel | LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl |
PubChem CID | 24229610 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-3[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin |
SMILES | CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10632665
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59546CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
54.70 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10642665
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59546DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
132.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
910037-04-6 | |
222.332 | |
LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N | |
24229610 | |
CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C |
C13H22N2O | |
MFCD09064994 | |
4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl | |
N,N-Dimethyl-3[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin |
Spezifikation
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine | |
89.5 | |
90% | |
MFCD09064994 | |
LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethyl-3[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin | |
24229610 | |
90% |
910037-04-6 | |
100.0 | |
C13H22N2O | |
4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl | |
CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C | |
222.332 | |
222.33 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr