Learn More
4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3485558
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-27-7
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD09025865
InChI-Schlüssel AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
IUPAC-Name 4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 90%