Learn More
4-(3-Methylphenoxy)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7033781
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
4-(3-Methylphenoxy)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(3-Methylphenoxy)piperidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63843-46-9
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD06248345
InChI-Schlüssel RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o
PubChem CID 17196730
IUPAC-Name 4-(3-Methylphenoxy)piperidin
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Schmelzpunkt 190°C to 191°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%