Learn More
4-(3-Piperidinyloxy)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11409780
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-34-7
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
MDL-Nummer MFCD08061105
InChI-Schlüssel KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 44721293
IUPAC-Name 4-Piperidin-3-yloxybenzonitril
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Menge 1 g
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%