Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1-(Triisopropylsilyl)-1H-indol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3110536
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-17-8
Summenformel C23H38BNO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 399.46
MDL-Nummer MFCD05865142
InChI-Schlüssel NGMKDRPSWHSLIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 1-tris isopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris isopropylsilyl-1h-indole, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid,pinacol ester, 1-triisopropylsilyl indole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
PubChem CID 2795574
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silan
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 399.46
Reinheit (%) 97%