Learn More
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1 H-Pyrazol-1-yl]piperidin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7033656
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-38-8
Summenformel C14H16ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 261.75
MDL-Nummer MFCD08060997
InChI-Schlüssel QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24212026
IUPAC-Name 4-[4-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 261.76