Learn More
4,4-Difluorocyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7028633
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,4-Difluorcyclohexanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22515-18-0
Summenformel C6H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.126
MDL-Nummer MFCD08146635
InChI-Schlüssel NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane
PubChem CID 15789092
IUPAC-Name 4,4-Difluorcyclohexan-1-on
SMILES C1CC(CCC1=O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Difluorocyclohexanone
Schmelzpunkt 34°C to 40°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.12
Reinheit (%) 97%