Learn More
4,7-Dimethylpyrazol-[5,1-c][1,2,4]-triazin-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
54.70 € - 203.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175137-58-3 |
---|---|
Summenformel | C8H8N4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.178 |
MDL-Nummer | MFCD00067873 |
InChI-Schlüssel | JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl |
PubChem CID | 2778429 |
IUPAC-Name | 4,7-Dimethylpyrrazol[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carbonsäure |
SMILES | CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10252832
|
Thermo Scientific Maybridge
KM01115DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
54.70 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10374092
|
Thermo Scientific Maybridge
KM01115EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
203.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175137-58-3 | |
192.178 | |
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N | |
2778429 | |
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C |
C8H8N4O2 | |
MFCD00067873 | |
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl | |
4,7-Dimethylpyrrazol[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carbonsäure |
Spezifikation
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid | |
95.0 | |
C8H8N4O2 | |
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl | |
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C | |
192.178 | |
192.18 |
175137-58-3 | |
95% | |
MFCD00067873 | |
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-Dimethylpyrrazol[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carbonsäure | |
2778429 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis