Learn More
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7033907
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 77145-39-2 | C10H16ClN3 | 213.709 g/mol
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4Amino-1-(2-Pyridyl)piperidinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77145-39-2
Summenformel C10H16ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 213.709
MDL-Nummer MFCD09607833
InChI-Schlüssel HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 45786931
IUPAC-Name 1-Pyridin-2-ylpiperidin-4-amin;hydrochlorid
SMILES C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 213.71
Reinheit (%) 97%