Learn More
4-Aminmethyltetrahydropyran, ≥97 %, Thermo Scientific™
43.50 € - 375.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 130290-79-8
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD02179435
InChI-Schlüssel IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanamin
SMILES C1COCCC1CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10620045
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC29913CB
250 mg
43.50 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10358692
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC29913DA
1 g
119.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10619315
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC29913DE
5 g
375.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
130290-79-8
115.176
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
2773210
C1COCCC1CN
C6H13NO
MFCD02179435
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
Oxan-4-ylmethanamin
Spezifikation
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
96.5
1.02g/mL
Bernsteinfarbene Glasflasche
MFCD02179435
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Oxan-4-ylmethanamin
2773210
97%
130290-79-8
100.0
97%
C6H13NO
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
C1COCCC1CN
115.176
115.17
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr