Learn More
4-(Benzyloxy)-2-Fluorophenylboronsäure, 97 %, Anhydrid vorhanden, Thermo Scientific™
Catalog No. 10600923
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 166744-78-1
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
MDL-Nummer MFCD02093064
InChI-Schlüssel PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC-Name (2-Fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid
Namenshinweis May contain varying amounts of anhydride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 97%