Learn More
4-Benzyloxy-3 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7034763
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243990-53-6
Summenformel C14H15BO4
Molekulargewicht (g/mol) 258.08
MDL-Nummer MFCD09027252
InChI-Schlüssel PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 10682603
IUPAC-Name (3-Methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Menge 250 mg
Formelmasse 258.08
Reinheit (%) 98%