Learn More
4-Benzyloxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11495777
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als elektronisches Zwischenmedium verwendet. Wird zudem in der HPLC- und NMR-Spektroskopie verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146631-00-7
Summenformel C13H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 228.054
MDL-Nummer MFCD01075705
InChI-Schlüssel DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
IUPAC-Name (4-Phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 193°C to 198°C
Menge 5 g
Formelmasse 228.06
Reinheit (%) 97%