Learn More
4-Benzylpiperazin-1-Carboximidamid-Hydrojodid, 95 %, Maybridge
Catalog No. p-3522527
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 852228-15-0
Summenformel C12H19IN4
Molekulargewicht (g/mol) 346.22
MDL-Nummer MFCD09025921
InChI-Schlüssel CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 18525929
IUPAC-Name 4-Benzylpiperazin-1-Carboximidamid;hydroiodid
SMILES I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 346.21
Reinheit (%) 95%