Learn More
4-Biphenylboronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10068139
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-94-1
Summenformel C12H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 198.03
MDL-Nummer MFCD00093311
InChI-Schlüssel XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
PubChem CID 151253
IUPAC-Name (4-Phenylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 241.0°C to 245.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4B(OH)2
Menge 25 g
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.